Learn More
Chlorure d’hydrogène, env. solution 0,5 M dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 428931000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.08000kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
7647-01-0,67-56-1 | |
Liquide | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
13,4815 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorane | |
313 | |
36.46 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
1.0200g/mL |
ca. 0.5M solution in methanol | |
Incolore | |
100 mL | |
HCl | |
12°C | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
0.4 to 0.6M | |
1.02 |
Sécurité et traitement
- Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche