missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyproline Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-43320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hydroxyproline Polyclonal antibody specifically detects Hydroxyproline in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Hydroxyproline | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| BSA - Hydroxyproline | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 0.5 mg/mL | |
| ELISA 330ng/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu