Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
Conditionnement:
12 paires
12 pièces
Description
- Les gants HyFlex™ 11-100 sont spécialement conçus pour les travaux microélectroniques où les décharges électrostatiques (ESD) doivent être évitées.
- La conception fine améliore la manipulation de composants toujours plus petits.
- Ansell est unique en offrant une version en mousse de nitrile. Les gants HyFlex™ 11-100 en mousse de nitrile permettent de garder les surfaces propres et non contaminées.
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nylon |
| Certifications/Conformité | EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A |
| Classification | Catégorie II |
| Zone enduite | Revêtement au niveau de la paume |
| Matériau de la manchette | Doublure tricotée automatique |
| Description | Dextérité et sensibilité maximales pour les manipulations les plus délicates |
| Coating Material | Polyuréthane (DMF) |
| Couleur | Blanc |
| Cut Resistance Rating | Niveau A |
| Jetable | Non |
| Afficher plus |