Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Gant antistatique non pelucheux
Marque: Ansell 11132070
18.90 EUR valable jusqu'au 2022-08-01
Utilisez le code promo "17976" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.80000kg
Description
- Tricoté par processus continu et sans coutures
- Doublure en polyamide élastique et cuivre
- Les propriétés antistatiques protègent l’utilisateur contre les décharges électrostatiques
- La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés
- Les gants non pelucheux sont dotés de coutures fines et extensibles
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Naturel | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
1131A | |
11-132 |
Maille sans coutures | |
Ambidextres | |
7 | |
Maille |