Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex-Monysoft 1)
Code produit. 15888737 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Type de produit:
Gants de protection mécaniques
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. Dimensions Type de produit unitSize
15888737 7 Gants de protection mécaniques 12 pièces
15898737 8 Gants de protection mécaniques 12 pièces
15808747 9 Gants de protection mécaniques 12 pièces
15818747 10 Gants de protection mécaniques 12 pièces
15828747 11 Gants de protection mécaniques 12 pièces
5 options
Code produit. 15888737
Marque: Ansell™ 11300070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Confort et protection des produits
  • Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures.
  • Doublure en textile en filetage en polyamide avec une grande élasticité.
  • Poignet tricoté élastique.
  • La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés.
  • Excellente adaptabilité grâce à son extensibilité.
  • Gant à faible peluchage.
  • Excellent confort et dextérité
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Matériau arrière Nylon
Chlorinated No
Classification Catégorie I
Structure Maille sans coutures
Matériau de la manchette Nylon
Description Confort et protection des produits
Coating Material Uncoated
Couleur Blanc
Jetable Non
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Sexe Unisex
Couleur de manchette de gant Blanc
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Smooth
Couleur de l’ourlet Marron
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Tricoté
Modèle 11-300
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Séries Hyflex série 11
Dimensions (L x l) 251 x 80 mm
Longueur (impériale) 251 mm
Poids (métrique) 9 g