Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-423/11-427 (anciennement Puretough™ P3000 Tropique)
Code produit. 15853670 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Taille : 10
Code produit. 15853670
Marque: Ansell™ 11423100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent confort et excellente dextérité. Gant sans peluches
  • Gant tricoté sans couture, jauge 13.
  • Revêtement adapté à la paume.
    Revêtement innovant respectueux de l’environnement pour les procédés à base d’eau.
  • Sans silicone.
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux coupures par des lames.
  • Thermorésistant jusqu’à 100°C.
  • Ce gant est doté d’un bouton indicateur (orange) qui appartient à une plage de code couleur correspondant à un niveau de coupe : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Fil de la technologie INTERCEPT™
Certifications/Conformité EN 388:2016/4X32B, EN407/X1XXXX
Classification Catégorie III
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Zone enduite Palm
Matériau de la manchette Doublure sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™
Style de coupe Poignet en maille
Description Excellent confort et excellente dextérité. Gant sans peluches
Coating Material Chloroprène
Couleur Gris, Jaune
Cut Resistance Rating 5
Jetable Non
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Fiberglass, Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Mechanical/Cut Protection Gloves (Medium-duty)
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 1.30 mm
À utiliser avec (application) Pour les manipulations fines nécessitant une excellente protection contre les coupures.
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Maille
Doublure Doublure sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™
Modèle 11-423
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation 2
Résistant à Impact, vibration
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 4
Dimensions (L x l) 260 x 90 mm
Longueur (impériale) 260 mm
Poids (métrique) 33 g