Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile HyFlex™ série 11-500
Conçus pour des applications sèches ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d’une protection contre les coupures légères ou d’une isolation contre la chaleur ou les débris métalliques en fusion volants.
132.00€ - 141.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III |
Structure | Maille |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir, Jaune |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11746414
|
Ansell
11500070 |
7 |
132.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766414
|
Ansell
11500090 |
9 |
141.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756414
|
Ansell
11500080 |
8 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Structure en maille
- Doublure en nylon Lycra™ Kevlar™
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
- Noir et jaune
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 2.
Spécification
ANSI 3 | |
Maille | |
Noir, Jaune | |
Oui | |
EN 388:3231B, EN 388:3231 | |
Maille | |
HyFlex™ 11-500 | |
19,8 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A2 | |
Gants résistants aux coupures | |
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux | |
Nylon, Lycra™, fibre d’aramide | |
7,8 in |