Learn More
Ansell Gants industriels à usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-500
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
10
Couleur de manchette de gant:
Noir
Violet
Conditionnement:
12 paires
Description
- Parfaits pour les opérations d’assemblage et d’entretien impliquant la manipulation d’outils et de matériaux pointus et à bords tranchants
- La couche en Kevlar™ anti-coupures extensible offre un ajustement confortable et une protection contre les entailles indésirables et l’abrasion
- Le revêtement en mousse de nitrile de couleur noire au niveau de la paume de la main et des bouts des doigts permet de chasser l’huile de la surface des gants
- Manchette longue pour une protection supplémentaire contre les coupures autour du poignet
- Jaune
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III |
| Structure | Maille |
| Coating Material | Mousse de nitrile |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™ |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |