Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Cut-Resistant Polyester Spandex Gloves with Intercept Technology™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La doublure Intercept sans verre offre une protection accrue contre les coupures
- Flexibilité accrue pour la gamme de mouvements et de sensibilité lors de la manipulation de petites pièces
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à légèrement huileuses
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Le revêtement en mousse NBR offre une résistance à l’abrasion ANSI 4
- Sans DMF
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 3X32B |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, fabrication de métaux, exploitation minière et transport |
Sexe | Unisexe |