Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures en polyester HyFlex™ 11-528 avec technologie Intercept™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- La doublure Intercept sans verre offre une protection accrue contre les coupures
- Flexibilité accrue pour la gamme de mouvements et de sensibilité lors de la manipulation de petites pièces
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à légèrement huileuses
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Le revêtement en mousse NBR offre une résistance à l’abrasion ANSI 4
- Sans DMF
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
| Type de produit | Mechanical Protection Gloves |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |