Learn More
Ansell Gants en nylon à usage d’intensité légère HyFlex™ 11-605 avec bouts de doigts en polyuréthane
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Les gants en nylon sont confortables et flexibles
- Le revêtement en polyuréthane sur les bouts des doigts améliore la sensibilité tactile
- Conçus pour des applications légères et délicates nécessitant des niveaux élevés de dextérité
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Zone enduite | Bouts des doigts |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc, Jaune |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Fingertip Textured |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants à revêtement enduit |
| Afficher plus |