Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane HyFlex™ série 11-618
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- La couleur sombre de la doublure et du gant masque la saleté et réduit le gaspillage des gants
- Doublure légère de calibre 18
- Parfaits pour le domaine automobile et la fabrication de métaux
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Polyuréthane |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 2121 |
| Matériau de la manchette | Polyuréthane |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blue |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants légers |
| Afficher plus |