Learn More
Ansell Gants industriels de protection mécanique moyenne HyFlex™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Fabriqué en DSM Dyneema™, Spandex™ et nylon
- La conception ergonomique favorise le confort des porteurs
- Formulation spéciale du revêtement en polyuréthane pour la flexibilité et l’ajustement assure une bonne préhension avec une finition revêtue de paume
- Peut être lavé et réutilisé sans aucune perte de protection contre les coupures
- Haute résistance aux coupures
- Manchettes maillées
- Noir et gris
Conformes à la
Protection ANSI™ de niveau 2 contre les coupures.
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 2.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Matériau de la manchette | PUR |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Dimensions | 6 |
| Norme EN388 | EN 388:4342 |
| À utiliser avec (application) | Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction