Learn More
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en polyuréthane blancs HyFlex™ série 11-625
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Parfait équilibre entre confort et manipulation sûre avec une résistance de coupe supérieure.
- Les revêtements comprennent une structure innovante en fil qui contient un taux optimal de Dyneema™.
- Offre des niveaux élevés de résistance aux coupures
- Le Lycra™ dans les revêtements des gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux.
Specifications
Specifications
| Matériau arrière | Polyuréthane |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4342 |
| Matériau de la manchette | Polyuréthane |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Dimensions | 7 |
| Type de manchette de gant | Poignet en maille |
| Matériau de revêtement | Dyneema™ |
| Doublure | Spandex / Dyneema™ |
| Type de paume | Paume enduite |
| Quantité | 12 paires |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction