Learn More
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en polyuréthane blancs HyFlex™ série 11-625
Code produit. p-8005299 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 12640742
Marque: Ansell Edmont™ 11625060
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’un équilibre parfait entre confort et manipulation sûre grâce à une résistance aux coupures supérieure. La structure innovante des fils contient un taux optimal de Dyneema™ offrant des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans le contrôle, la manipulation et l’assemblage des applications impliquant des contacts avec des pièces nettes.
  • Parfait équilibre entre confort et manipulation sûre avec une résistance de coupe supérieure.
  • Les revêtements comprennent une structure innovante en fil qui contient un taux optimal de Dyneema™.
  • Offre des niveaux élevés de résistance aux coupures
  • Le Lycra™ dans les revêtements des gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
  • Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4342
Matériau de la manchette Polyuréthane
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 6
Type de manchette de gant Poignet en maille
Matériau de revêtement Dyneema™
Doublure Spandex / Dyneema™
Type de paume Paume enduite
Quantité 12 paires
Résistant à Haute résistance aux coupures