Learn More
Ansell Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-627
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
10
11
Couleur de l’ourlet:
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Violet
Conditionnement:
12 paires
144 paires
Description
- Gants industriels
- La formulation spéciale du revêtement en polyuréthane offre aux gants une flexibilité et un ajustement, ainsi qu’une adhérence sûre sur des pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
- Combinaison unique de Dyneema™, nylon, Lycra™ et fibre de verre
- Les fibres ultra fortes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
- Offre un équilibre parfait entre confort et manipulation sûre avec une résistance aux coupures supérieure
- Pour une utilisation en toute sécurité dans les applications de contrôle, manipulation et assemblage impliquant un contact avec des pièces tranchantes
- Le Lycra™ dans les revêtements de ces gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement
Applications :
- Assemblage et montage des composants
- Assemblage & inspection des composants
- Lunettes de coupe, feuilles, panneaux
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Composants de prélèvement, fixation
- Moulage par presse d’injection
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Knit |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Matériau | Dyneema™ |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 10 |
| Norme EN388 | EN 388:4342, EN 388:4342B |
| Afficher plus |