Learn More
Ansell Gants en polyuréthanes Lycra™ HyFlex™ 11-724 avec technologie Intercept™
Code produit. 16069641 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
6
Code produit. 16069641
Marque: Ansell 11724060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La fabrication Lycra™ est douce et fraîche sur la peau pour un confort quotidien, tandis que le revêtement en polyuréthane améliore les capacités de préhension dans les environnements légérement huileux.
  • Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
  • Meilleure préhension sur les pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
  • Le revêtement masque les colorations dans les environnements avec exposition à la saleté
  • Le revêtement résistant résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 6
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Yes
Matériau Fil de technologie Ansell Intercept™
Type de produit Mechanical Protection Gloves
Dimensions 6
Norme EN388 4342B
À utiliser avec (application) Assemblage automobiles, machines, équipement et fabrication de métaux
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-724