Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures HyFlex™ 11-738 Intercept™ avec renforcement ciblé
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- La technologie Fortix™ prolonge la durée de vie utile du produit
- Protection accrue dans la région de l’articulation du pouce
- Le polyuréthane à base d’eau améliore le confort et la dextérité
- Certifié Oeko-Tek™ 100
- Sans solvant
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |