Learn More
Ansell Gants résistants à l’abrasion à usage d’inytensité moyenne HyFlex™ 11-751, technologie INTERCEPT™
Tous les produits Ansell Produits
Description
- Technologie Intercept™ pour un niveau élevé de protection contre les coupures
- Revêtement PU haute durabilité, niveaux accrus de résistance à l’abrasion
- La protection contre les saletés permet une utilisation prolongée du produit
- Conformes aux normes EN420 (Conditions générales) et EN388 (Risques mécaniques)
- Également disponibles dans les sachets du fournisseur
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Maille |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Afficher plus |