Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 11-920
Code produit. 11766663 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11766663
Marque: Ansell™ 11920100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manipulez de petits ou moyens composants légèrement enduits d’huile ou de lubrifiant en toute confiance. Protègent la peau contre la contamination par l’huile.
  • Technologie Ansell Grip™ brevetée.
  • Les canaux microscopiques dans le revêtement des gants éloignent l’huile pour un contact sûr entre les gants et la surface.
  • Structure en maille
  • Doublure en nylon
  • Revêtement en nitrile
  • Finition paume enduite
  • Manchettes maillées
  • Couleur bleue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité ANSI, EN 388 : 3131
Matériau de la manchette Nitrile
Coating Material Nitrile
Couleur Blue
Finition externe No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Matériau Nylon
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 10
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Nylon
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Bonne résistance aux accrocs et aux perforations et résistance supérieure à l’abrasion
Séries 11-920