Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 11-920
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Technologie Ansell Grip™ brevetée.
- Les canaux microscopiques dans le revêtement des gants éloignent l’huile pour un contact sûr entre les gants et la surface.
- Structure en maille
- Doublure en nylon
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
- Couleur bleue
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3131 |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Green |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Afficher plus |