Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Le premier modèle HyFlex™ ultra léger pour combiner une géométrie de trempage ¾, une protection contre les huiles et une prise d’huile dans un gant hautement dextre et hautement confortable.
- Les gants HyFlex™ 11-925 sont dotés de la technologie de préhension exclusive d’Ansell qui permet de réduire les risques de patinage dans les environnements dynamiques.
- Le revêtement est fabriqué avec du fil de nylon / spandex de calibre fin, ce qui donne à l’utilisateur une sensation de seconde peau sans restriction.
- Ce mélange unique de protection, de performances et de flexibilité permet de combler l’écart par rapport aux générations précédentes de gants de protection contre les huiles polyvalents et trempés ¾, offrant une flexibilité et une sensibilité accrues, une adhérence de l’huile et un confort extrême.
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nylon, Spandex |
| Certifications/Conformité | EN388:2016/3111A |
| Classification | Catégorie II |
| Zone enduite | Trempés aux 3/4 |
| Style de coupe | Newton |
| Description | Gant polyvalent à adhérence d’huile ultra léger et hydrofuge |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu |
| Cut Resistance Rating | A |
| Jetable | Non |
| Afficher plus |