Learn More
Ansell Gants HyFlex™ 11-928 pour usage d’intensité moyenne, doublure INTERCEPT™ sans verre
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Sans silicone et sans DMF
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à légèrement huileuses
- Le revêtement en nitrile double trempé protège contre l’exposition à l’huile et aux liquides industriels tout en offrant une durabilité élevée et une durée de vie prolongée
- Doublure aramide INTERCEPT pour des performances de coupe accrues
- Niveau 1 de protection de chaleur de contact
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0086, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Maille |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Latex Free | Oui |
| Type de produit | Gants à revêtement enduit |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | EN 388:4X32D |
| Afficher plus |