Learn More
Ansell™ Gants Hyflex™ série 11-948 Nitrotough™ N3500
Code produit. 15334937 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 15334937
Marque: Ansell™ 11948070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour la manipulation tactile fine. Les gants Ansell HyFlex™ série 11-948 Nitrotough™ N3500 offrent une très bonne protection contre les coupures.
  • Gants polyvalents industriels
  • Haute résistance à l’abrasion selon EN niveau 4 (Niveau ANSI 4)
  • Offrent une bonne résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’huile dans diverses géométries inclinées
  • La doublure est fabriquée à partir de la TECHNOLOGIE INTERCEPT™ d’Ansell, pour d’excellentes performances de résistance aux coupures et de confort, conformes à la protection ISO contre les coupures de niveau B
  • Avec technologie FORTIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Bonne résistance aux coupures par des lames et très bonnes propriétés de préhension grâce à la microfinition en nitrile du revêtement
  • Flexibles et confortables
  • Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées
Applications :
  • Changement d’outils et de matrices
  • Inspection
  • Moulage par presse d’injection
  • Support et maintenance de lignes de production
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2010
Structure Knit
Description Jauge : 13
Coating Material Nitrile Rubber, Polyurethane
Couleur Bleu, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe 3/4 enduit
Hand Specific
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Type de produit Gants industriels
Dimensions 7
Température (impériale) max. Blanchissage : 104°F
Temperature (Metric) Max Blanchissage : 40°C
Type de manchette de gant Sécurité
Matériau de revêtement Technologie Ansell INTERCEPT™
Type d’emballage 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton
Séries 11-948
Longueur (impériale) 10,23 à 10,82 in
Longueur (métrique) de 260 à 275 mm