Learn More
Ansell Gants en nylon à mailles sans coutures à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 48-101
Code produit. 12640922 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. Dimensions unitSize
12640922 6 12 paires
12650922 7 12 paires
12660922 8 12 paires
12670922 9 12 paires
12620922 10 12 paires
12630922 11 12 paires
6 options
Code produit. 12640922
Marque: Ansell 48101060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants sont conçus pour des applications légères nécessitant une manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux.
  • Conçus pour les applications légères nécessitant un confort et une résistance à l’abrasion
  • Le revêtement en polyuréthane améliore la préhension pour les applications légèrement huileuses ou sèches
  • La fabrication sans coutures empêche l’irritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Chlorinated No
Zone enduite Palm
Structure Knit
Coating Material Polyuréthane
Couleur Noir
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Rough
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 6
À utiliser avec (application) Assemblage, inspection et emballage
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Rough
Séries 48/101
Yarn Gauge 13