Learn More
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves w/o Thumbslot
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16855410
324.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Longueur (métrique):
30,4 cm
40,6 cm
Dimensions:
Large
Étroit
Longueur (impériale):
16 in
Made of black yarn and are silicone and latex free for friendly paint and finish process
  • Conception sans couture
  • Bords de couleur rouge ou noire pour indiquer la largeur de la manchette (noire pour large et rouge pour étroite) pour faciliter le tri au lavage
  • Tricotage spécifique au niveau du biceps maintenant la manchette en place
  • Disponibles dans différentes longueurs et largeurs (étroite ou large) pour un ajustement optimal et un confort maximal
  • Conçues pour être utilisées avec n’importe quel gant de résistance à la coupure de la gamme HyFlex
  • Utiles dans les secteurs de l’automobile et du transport, de l’aérospatiale, du matériel industriel et des biens d’équipement, de la métallurgie et de l’électroménager
Applications :
  • Ajustements de composants de pièces de panneaux
  • Systèmes de réglage et vissage
  • Contrôle de surfaces, marquage et retouches
  • Réparation et remplacement du verre
  • Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
  • Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Manipulation de pièces structurelles et de parties de carrosserie
  • Inspection, sélection, vérification des pièces
  • Opérations d’emboutissage
  • Opérations d’emboutissage
  • Saisie de pièces structurelles et de parties de carrosserie
Compliance
Meets ANSI A3 (cut level) and EN 388-2542 standards.
Dimensions Large
Longueur (métrique) 40,6 cm