Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Collar
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Couleur:
Blanc
Bleu marine
Description
- Couvercle d’hygiène en PP
- Classique avec col
- Élastiquées
- 40 g/m2
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | Moyenne |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |
Comprend | Col |
À utiliser avec (application) | Controlled Environments |
Modèle | Élastiquées |