Learn More
Sampling Systems™ Hygienic Butterfly Valve Kit
These hygienic butterfly valves are manufactured from 316L stainless steel and are ideal for many applications, including GMP use.
235.31€ - 324.00€
Spécification
Type de produit | Valve Kit |
---|---|
À utiliser avec (application) | Dispensing Liquid |
À utiliser avec (équipement) | Drum with Sloping Base |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17857817
|
Sampling Systems™
A136-01A |
Valve with EPDM Seals |
324.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17912102
|
Sampling Systems™
A136-01S |
Valve with Silicone Seals |
235.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Comes with a silicone or EPDM seal
- Both seals are suitable for food and pharmaceutical use and come with relevant certification
- Easy to operate: Simply turn the handle to open or close
- Opening the handle slightly will mean you have reduced product flow
- Valves are ideal for liquids
Specifications
Valve Kit | |
Dispensing Liquid | |
Drum with Sloping Base | |
Non-sterile |