missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYI Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 18651197 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18651197 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18651197 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306115APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HYI Polyclonal antibody specifically detects HYI in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HYI
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène EC 5.3.1.22, Endothelial cell apoptosis protein E-CE1, HT036, hydroxypyruvate isomerase (putative), hydroxypyruvate isomerase homolog, hydroxypyruvate isomerase homolog (E. coli), MGC20767, putative hydroxypyruvate isomerase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HYI fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81888
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.