Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleu Hylite™ série 47-409
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
Idéal pour assemblage, inspection, activités de fabrication légères, manipulation de matériaux, expédition et réception, entretien et travaux de tôlerie.
- Forme naturelle de la main - plus facile à porter pendant de longues périodes.
- Sans silicone.
- Garantit la propreté des feuilles métalliques : importantes dans les industries de l’acier et des moteurs.
- Doublure en coton interlock avec manchettes maillées pour plus de confort
- Paume revêtue de nitrile pour une coupe exceptionnelle
- Offre une résistance à la perforation et à l’abrasion
- Offre flexibilité et dextérité
- Lavable en machine ; peut être blanchi à plusieurs reprises sans devenir raide et inconfortable
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, ANSI, CATÉGORIE II EN 388 : 3111 |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Blue |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Cotton |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Afficher plus |