Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces pré-colonnes SPE à raccordement direct. Elles sont dotées d’une conception à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Marque: Thermo Scientific™ 60310-502
473.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
- l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
- le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes Thermo Scientific HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Les colonnes HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
HyperSep Hypercarb ; dia. int. 3,0 mm | |
Système HPLC classique | |
HyperSep Hypercarb | |
3,0 mm |
Extraction en phase solide en ligne | |
HyperSep | |
Colonne d’extraction en phase solide en ligne |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.