Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ Tip Microscale, 1 à 10 µl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaire.
207.00€ - 282.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide à micro-échelle |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Micropipettes |
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Pointe |
Volume (métrique) | 1 à 10 µl |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10600184
|
Thermo Scientific™
60109-201 |
BioBasic C18, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10703487
|
Thermo Scientific™
60109-202 |
BioBasic C8, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10610184
|
Thermo Scientific™
60109-203 |
BioBasic C4, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10456113
|
Thermo Scientific™
60109-204 |
Hypercarb, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10098952
|
Thermo Scientific™
60109-205 |
C18 plus Hypercarb, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10223233
|
Thermo Scientific™
60109-206 |
HILIC, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10426754
|
Thermo Scientific™
60109-207 |
Trypsine, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10059002
|
Thermo Scientific™
60109-208 |
Dioxyde de titane, volume de 1 à 10 µl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10556005
|
Thermo Scientific™
60109-217 |
Dioxyde de zirconium ; volume de 1 à 10 µL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Les pointes d’extraction en phase solide à micro-échelle HyperSep sont un choix idéal lorsque vous travaillez avec de petits volumes d’échantillons. Applications classiques :
- Spectrométrie de masse
- Dessalage
- Purification des protéines
- MALDI
- Électrophorèse
- HPCE
- HPLC
- CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
Spécification
Extraction en phase solide à micro-échelle | |
HyperSep | |
1 à 10 µl |
Micropipettes | |
Pointe |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.