Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain CX
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composés basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
Marque: Thermo Scientific™ 60107-302
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, conditionnées avec un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces cartouches à échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
- Récupérations exceptionnelles pour les analytes basiques
- Récupérations élevées et cohérentes
- Le matériau haute capacité employé est un matériau DVB polystyrène hautement poreux et ultrapur modifié avec des groupements fonctionnels acide sulfonique
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Stabilité en pH de 0 à 14
Spécification
3 ml | |
30mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Cartridge | |
Pack of 50 |
Poids du lit de 30mg ; Volume de la colonne 3 ml | |
Retention of Basic Analytes | |
30 - 50 pm | |
HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB | |
1 mL |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.