Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SLE HyperSep™ (pH 9)
Technique de préparation d’échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides dans des matrices biologiques.
180.00€ - 236.29€
Spécification
À utiliser avec (application) | Removal of Phospholipids From Biological Matrices |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Special Treated Diatomite |
Type | SLE Plate |
Volume (métrique) | 2 mL |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12200859
|
Thermo Scientific™
60109-400-2-9W |
Puits de 400 mg/2 ml, plaque à 96 puits pH 9 |
228.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12200879
|
Thermo Scientific™
60109-500-2-9W |
Puits de 500 mg/2 ml, plaque à 96 puits pH 9 |
236.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12200819
|
Thermo Scientific™
60109-200-2-9W |
200 mg/2 mL well, 96 well plate pH9 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide / liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les plaques SLE HyperSep (pH 9) permettent d’effectuer la préparation d’échantillons de matrices biologiques via un protocole simple, rentable et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
La technique SLE offre un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons (telles que l’extraction liquide / liquide et la précipitation des protéines) pour le traitement des matrices biologiques. Par rapport à la technique LLE, l’extraction SLE offre une meilleure reproductibilité et une meilleure récupération, des exigences réduites en matière de solvant et empêche l’émulsification qui est souvent associée à la technique d’extraction LLE. Elle se prête également à l’automatisation intégrale, ce qui n’est pas possible via l’extraction LLE. La technique SLE offre une meilleure propreté des extraits d’échantillons et une augmentation de la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines, qui sont incapables d’éliminer les phospholipides.- Protocole simple, facile à utiliser
- Suppression des phospholipides
- Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
Spécification
Removal of Phospholipids From Biological Matrices | |
HyperSep Special Treated Diatomite | |
2 mL |
HyperSep | |
SLE Plate |