Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits vides d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™
Ces plaques à 96 puits vides sont utilisées avec les applications de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ HyperSep.
28.25€ - 38.30€
Spécification
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide | 
|---|---|
| Type | Plaque SPE à 96 puits | 
| Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
| 
                        11557661
                         | 
                        Thermo Scientific™
                         60300-319  | 
                    2 ml | 
                             28.40€ 28.25€ / 1 pièce Économisez 0.15€ 0.53% de réduction  | 
                                    Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
| 
                        10007734
                         | 
                        Thermo Scientific™
                         60300-301  | 
                    1 ml | 
                                                            38.30€  
                            40 pièces  | 
                                Expédition estimée: 07-01-2026 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||||
Description
- Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel.
 - Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
 - Idéal pour les échantillons de grande taille et conformes aux configurations standard de l’industrie
 - Permet un traitement de routine efficace par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
 - Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits en fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité.
 - La conception innovante des plaques HyperSep à 96 puits offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthodes.
 - Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané.
 - Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
| Extraction sur phase solide | |
| Plaque SPE à 96 puits | 
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Thermo Scientific™ Plaques à puits vides d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™