Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Verify CX
Analyse améliorée des stupéfiants, y compris des médicaments basiques et neutres, avec ces plaques à puits SPE présentant des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
487.00€ - 493.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de stupéfiants |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène |
Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13487006
|
Thermo Scientific™
60307-264 |
Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 100 mg/2 ml, 1/boîte |
488.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13497006
|
Thermo Scientific™
60307-263 |
Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 50 mg/2 ml, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13477006
|
Thermo Scientific™
60307-262 |
Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 25 mg/2 ml, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées pour la sélection de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, y compris des composés basiques et neutres.
L’adsorbant utilisé dans les plaques à 96 puits et les puits individuels HyperSep Verify CX repose sur deux groupes fonctionnels : les C8 en phase inverse et un échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène. La chimie est co-polymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Analyse de stupéfiants | |
HyperSep | |
Plaque à puits d’extraction en phase solide |
40 à 60 μm | |
HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène | |
1 ml |