Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
À utiliser comme colonne robuste à usage général avec sélectivité pour les composés aromatiques dans les laboratoires d’AQ/CQ.
Marque: Thermo Scientific™ 28905-104630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
En tant que colonne désactivée vis-à-vis des bases avec sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires, vous pouvez utiliser les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS comme sélectivité alternative aux phases C18 ou C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Colonnes désactivées de haute qualité
- Sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires
- Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
400 bar | |
2 to 9 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil BDS | |
5% | |
Oui |
4,6 mm | |
100 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Phényl | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
En phase inversée | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.