Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
À utiliser comme colonne robuste à usage général avec sélectivité pour les composés aromatiques dans les laboratoires d’AQ/CQ.
306.00€ - 755.79€
Spécification
Pression max. | 400 bars |
---|---|
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L11 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10384183
|
Thermo Scientific™
28905-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
690.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10261095
|
Thermo Scientific™
28905-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
726.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10263233
|
Thermo Scientific™
28905-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
726.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10511885
|
Thermo Scientific™
28903-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
755.79€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10101083
|
Thermo Scientific™
28905-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10374563
|
Thermo Scientific™
28903-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10689983
|
Thermo Scientific™
28905-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10283553
|
Thermo Scientific™
28903-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10354373
|
Thermo Scientific™
28903-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
En tant que colonne désactivée vis-à-vis des bases avec sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires, vous pouvez utiliser les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS comme sélectivité alternative aux phases C18 ou C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Colonnes désactivées de haute qualité
- Sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires
- Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
400 bars | |
170 m²/g | |
L11 | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
130 Å | |
60°C | |
Phényl | |
5 % | |