Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 25303-032130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10715793
  • 788.17€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2024
Description
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
Sélectivité alternative avec phase stationnaire C18 à “end-capping” polaire
  • Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires
  • Offrent une meilleure rétention des composés polaires
Stabilité en phases mobiles hautement aqueuses
  • Utilisables avec phases mobiles 100 % aqueuses
  • Pas de perte de performances ou de stabilité
Excellente forme de pic
  • Des interactions secondaires contrôlées garantissent une forme de pic optimale pour tous les types d’analytes
  • Idéales pour l’analyse quantitative d’analytes polaires à l’état de traces
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
Colonne analytique
LC-MS
5 800 psi (400 bars)
2 à 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12 %
Polaire
2,1 mm
30 mm
3 μm
175 Å
60°C
aQ C18
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse