Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
414.60€ - 17370.00€
Spécification
pH | 2 à 9 |
---|---|
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10783497
|
Thermo Scientific™
25305-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
414.60€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10582065
|
Thermo Scientific™
25305-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
812.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10161023
|
Thermo Scientific™
25305-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
873.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10019382
|
Thermo Scientific™
25305-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10497414
|
Thermo Scientific™
25305-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm |
824.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10718063
|
Thermo Scientific™
25305-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
824.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10150593
|
Thermo Scientific™
25305-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
743.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10557435
|
Thermo Scientific™
25305-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm |
841.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10140593
|
Thermo Scientific™
25305-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
799.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10662474
|
Thermo Scientific™
25305-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
682.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10508405
|
Thermo Scientific™
25305-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
770.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10776153
|
Thermo Scientific™
25305-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
717.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11578280
|
Thermo Scientific™
25305-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
414.60€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10370905
|
Thermo Scientific™
25305-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
442.57€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10008902
|
Thermo Scientific™
25303-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.44€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10509355
|
Thermo Scientific™
25303-154030 |
3 μm | 4 mm | 150 mm |
984.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10268944
|
Thermo Scientific™
25303-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
905.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572255
|
Thermo Scientific™
25303-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
905.68€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10210655
|
Thermo Scientific™
25303-151030 |
3 μm | 1 mm | 150 mm |
1104.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10364603
|
Thermo Scientific™
25303-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
812.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10139514
|
Thermo Scientific™
25303-104030 |
3 μm | 4 mm | 100 mm |
1000.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10074313
|
Thermo Scientific™
25303-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
858.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10190873
|
Thermo Scientific™
25303-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
858.01€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10541105
|
Thermo Scientific™
25303-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
854.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10629955
|
Thermo Scientific™
25303-054030 |
3 μm | 4 mm | 50 mm |
932.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10251235
|
Thermo Scientific™
25303-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
854.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10513795
|
Thermo Scientific™
25303-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
788.17€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10715793
|
Thermo Scientific™
25303-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm |
788.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11568280
|
Thermo Scientific™
25303-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
455.61€
4 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11558280
|
Thermo Scientific™
25303-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
455.61€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11548280
|
Thermo Scientific™
25303-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
455.61€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10360905
|
Thermo Scientific™
25303-011001 |
3 μm | 1 mm | 10 mm |
450.77€
4 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10486693
|
Thermo Scientific™
25302-202130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 200 mm |
1068.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10736734
|
Thermo Scientific™
25302-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1064.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10631344
|
Thermo Scientific™
25302-103030 |
1,9 μm | 3 mm | 100 mm |
968.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10582635
|
Thermo Scientific™
25302-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
958.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10621344
|
Thermo Scientific™
25302-101030 |
1,9 μm | 1 mm | 100 mm |
968.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10119574
|
Thermo Scientific™
25302-054630 |
1,9 μm | 4,6 mm | 50 mm |
843.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10111723
|
Thermo Scientific™
25302-053030 |
1,9 μm | 3 mm | 50 mm |
1052.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572635
|
Thermo Scientific™
25302-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
950.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10101723
|
Thermo Scientific™
25302-051030 |
1,9 μm | 1 mm | 50 mm |
971.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10324223
|
Thermo Scientific™
25302-032130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 30 mm |
969.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10129514
|
Thermo Scientific™
25303-101030 |
3 μm | 1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10362525
|
Thermo Scientific™
25305-109570 |
5 μm | 50 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10109374
|
Thermo Scientific™
25305-159070 |
5 μm | 10 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10221325
|
Thermo Scientific™
25305-159270 |
5 µm | 21,2 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10017824
|
Thermo Scientific™
25305-159370 |
5 μm | 30 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10027824
|
Thermo Scientific™
25305-159570 |
5 μm | 50 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10231085
|
Thermo Scientific™
25305-259070 |
5 μm | 10 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10241085
|
Thermo Scientific™
25305-259270 |
5 µm | 21,2 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10117664
|
Thermo Scientific™
25305-019023 |
5 μm | 10 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10527245
|
Thermo Scientific™
25305-259370 |
5 μm | 30 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10446844
|
Thermo Scientific™
25305-259570 |
5 μm | 50 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10392955
|
Thermo Scientific™
25305-059070 |
5 μm | 10 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10659945
|
Thermo Scientific™
25305-059270 |
5 μm | 21,2 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10017874
|
Thermo Scientific™
25305-059370 |
5 μm | 30 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10056134
|
Thermo Scientific™
25305-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10611296
|
Thermo Scientific™
25305-253030 |
5 µm | 3 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10538395
|
Thermo Scientific™
25305-059570 |
5 μm | 50 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10649215
|
Thermo Scientific™
25305-109270 |
5 μm | 21,2 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10363105
|
Thermo Scientific™
25305-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10448564
|
Thermo Scientific™
25305-109370 |
5 μm | 30 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10375203
|
Thermo Scientific™
25302-022130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
Sélectivité alternative avec phase stationnaire C18 à “end-capping” polaire- Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires
- Offrent une meilleure rétention des composés polaires
- Utilisables avec phases mobiles 100 % aqueuses
- Pas de perte de performances ou de stabilité
- Des interactions secondaires contrôlées garantissent une forme de pic optimale pour tous les types d’analytes
- Idéales pour l’analyse quantitative d’analytes polaires à l’état de traces
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Specifications
2 à 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
175 Å | |
60°C | |
12% | |
Polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.