Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 125 mm |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 1 à 9 |
Porosité | 190 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L1 |
Phase stationnaire | C18 |
Matériau de remplissage | Silice |
Taux de carbone | 13% |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 5 μm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu