Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™
Marque: Ambion™ 4464088
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.Spécification
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C). | |
miARN | |
miARN | |
250 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.