Learn More
IBA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | IBA1 |
|---|---|
| Concentration | 0.31 mg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16807603
|
Proteintech
10904-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16897593
|
Proteintech
10904-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AIF1 is induced by cytokines and interferon. It is thought to be involved in the negative regulation of growth of vascular smooth muscle cells, which contributes to the anti-inflammatory response to vessel wall trauma.Spécification
| IBA1 | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| O70200, P55008 | |
| 11629, 199 | |
| IBA1 Fusion Protein Ag1363 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AIF1 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AIF 1, AIF1, G1, IBA1, IRT 1, Protein G1 | |
| AIF1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |