Learn More
Invitrogen™ Cartes iBind™ Flex
Carte à utiliser avec le dispositif de transfert Western iBind™ Flex
278.00€ - 878.00€
Spécification
Capacité | 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini |
---|---|
Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescent, fluorescent |
À utiliser avec (application) | Transfert Western |
À utiliser avec (équipement) | Dispositif Western iBind Flex |
Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15857696
|
Invitrogen™
SLF2010X4 |
40 cartes (10 x 4) |
878.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15367238
|
Invitrogen™
SLF2010 |
10 cartes |
278.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Carte armée de fibre de verre avec couches de papier filtre à la base
- 10 cartes par boîte
Spécification
1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini | |
Transfert Western | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
∼2,5 heures | |
Carte |
Chromogène, chimiluminescent, fluorescent | |
Dispositif Western iBind Flex | |
iBind Flex | |
1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini par carte | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.