missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBSP/Sialoprotein II Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18286173 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18286173 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18286173 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP170422

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

IBSP/Sialoprotein II Polyclonal specifically detects IBSP/Sialoprotein II in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IBSP/Sialoprotein II
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Alias de gène BNSP, Bone sialoprotein, Bone sialoprotein 2, BSP, BSP 2, BSP II, BSP2, BSPII, Cell binding sialoprotein, IBSP, Integrin binding sialoprotein, SP II, SPII
Symboles de gène(s) IBSP
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to IBSP (integrin-binding sialoprotein (bone sialoprotein, bone sialoprotein II)) The peptide sequence was selected from the N terminal of IBSP. Peptide sequence SATTLGYGEDATPGTGYTGLAAIQLPKKAGDITNKATKEKESDEEEEEEE The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Poids moléculaire de l’antigène 35 kDa
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3381
Spécificité du test Canine 79%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 100μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.