Learn More
ICAM-3/CD50 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Spécification
| Antigène | ICAM-3/CD50 |
|---|---|
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18259363
|
Novus Biologicals
NBP2-57135 |
100 μL |
593.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18687946
|
Novus Biologicals
NBP2-57135-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ICAM-3/CD50 Polyclonal specifically detects ICAM-3/CD50 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| ICAM-3/CD50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Immunology | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 3385 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AGGSLFVNCSTDCPSSEKIALETSLSKELVASGMGWAAFNLSNVTGNSRILCSVYCNGSQIT | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD50, CD50 antigen, CDW50CDw50, ICAM-3, ICAM-Rintercellular adhesion molecule-3, intercellular adhesion molecule 3 | |
| ICAM3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only