Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de glace
Équipé d’un bord tranchant pour creuser dans le produit. L’échantillonneur de glace Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage de matériaux durs tels que les produits congelés ou la cire.
Marque: Sampling Systems™ 6000A-1050
Informations supplémentaires : Poids : 3.52800kg
Description
- Échantillonneur de point unique
- Acier inox 316
- Lorsque l’échantillonneur est inséré dans le produit, faites pivoter la poignée
- La spirale creuse dans le produit et l’échantillon est déposé dans la chambre de prélèvement d’échantillons
- Le retrait du cylindre permet d’accéder à l’échantillon
Spécification
Échantillonneur de glace | |
Autoclavable | |
Diamètre de tête d’échantillonnage de 40 mm |
Acier inoxydable (316) | |
50 ml | |
1050 mm |