Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de glace
Équipé d’un bord tranchant pour creuser dans le produit. L’échantillonneur de glace Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage de matériaux durs tels que les produits congelés ou la cire.
226.00€ - 334.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de glace |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316) |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Format | Diamètre de tête d’échantillonnage de 40 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15849371
|
Sampling Systems™
6000A-1050 |
1050 mm |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859371
|
Sampling Systems™
6000A-300 |
300 mm |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869371
|
Sampling Systems™
6000A-550 |
550 mm |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Échantillonneur de point unique
- Acier inox 316
- Lorsque l’échantillonneur est inséré dans le produit, faites pivoter la poignée
- La spirale creuse dans le produit et l’échantillon est déposé dans la chambre de prélèvement d’échantillons
- Le retrait du cylindre permet d’accéder à l’échantillon
Spécification
Échantillonneur de glace | |
Autoclavable | |
Diamètre de tête d’échantillonnage de 40 mm |
Acier inoxydable (316) | |
50 ml |