Learn More
ICOS Antibody (669238), DyLight 680, R&D Systems™
Code produit 18048133 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18048133 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18048133 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur MAB69752FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.53€
    593.25€ / 100µL
    Économisez 58.28€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ICOS
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 669238
Conjugué DyLight 680
Dilution Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Symboles de gène(s) ICOS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Partial recombinant human ICOS protein (amino acids 21-141) [UniProt Q9Y6W8]
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29851
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits R&D Systems