Learn More
Étalon multi-élément ICP-MS (7 éléments) dans de l’acide nitrique à 5 % (HNO3) et de l’acide fluorhydrique (HF) à 0,2 %, étalon de conductivité Reagecon Code produit.: 11459079
compliance-icons compliance-icons
Étalon multi-élément ICP-MS (7 éléments) dans de l’acide nitrique à 5 % (HNO3) et de l’acide fluorhydrique (HF) à 0,2 %, étalon de conductivité Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11459079 Tous les produits Reagecon Produits
100 ml
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Code produit. 11459079
Marque: Reagecon ICP7A20
Fabriqués à partir de métaux ou de sels ultra-purs dosés par titration et ICP-MS avant leur fabrication
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l’aide de matériaux de référence certifiés (CRM) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
  • DescriptionConcentration
    Argent (Ag)50 μg/ml (ppm)
    Aluminium (Al)100 μg/ml (ppm)
    Bore (B)100 μg/ml (ppm)
    Baryum (Ba)100 μg/ml (ppm)
    Sodium (Na)100 μg/ml (ppm)
    Potassium [K]1000 μg/ml (ppm)
    Silicium (Si)500 μg/ml (ppm)
Spécification
Description Matrix: 5% HNO₃, 0.2% HF
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Multi-element
Forme physique Liquide
Concentration Mixed concentrations of each element
Technique ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF et autres techniques de mesure des cations, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Élément Multi-element
Quantité 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, hydrofluoric acid, alkali fluorosilicates
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon multi-élément ICP-MS (7 éléments) dans de l’acide nitrique à 5 % (HNO3) et de l’acide fluorhydrique (HF) à 0,2 %, étalon de conductivité Reagecon >